missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADE2 Antibody (OTI1B4), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18198524 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18198524 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18198524

Marca: Novus Biologicals NBP271610R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ADE2 Monoclonal specifically detects ADE2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ADE2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B4
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ADE2, AIR carboxylase, AIRCADE2H1, DKFZp781N1372, MGC1343, MGC5024, multifunctional protein ADE2, PAIS, phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamide synthetase, SAICAR synthetase
Símbolos de los genes PAICS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ADE2 (NP_006443) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10606.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.