Learn More
Memmert™ Estante adicional de acero inoxidable para UN750, cámara reforzada opcional
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Reforzados
- Acero inoxidable
- Carga máx. de 60 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UN750 |
| Tipo | Estante reforzado |
| Material | Acero inoxidable |
| Carga máx. del estante | 60 kg |