Learn More
Memmert™ Rejilla de acero inoxidable adicional para la opción de cámara reforzada SF260
Tienda Memmert ProductosDescripción
- Reforzados
- Acero inoxidable
- Electropulido
- Carga máx. de 60 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Esterilizador SF260 |
| Tipo de producto | Rejilla reforzada |
| Material | Acero inoxidable |