missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adavivint, MedChemExpress

Código de producto. 16426987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16426987 5 mg 5 miligramos
16433016 25 mg 25 miligramos
16430597 50 mg 50 miligramos
16425196 100 mg 100 miligramos
16414268 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16426987

Marca: Medchem Express HY109049

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Adavivint (SM04690; Lorecivivint) is a potent and selective inhibitor of canonical Wnt signaling, with an EC50 of 19.5 nM via a high-throughput TCF/LEF-reporter assay in SW480 colon cancer cells.

Adavivint (SM04690

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Adavivint
CAS 1467093-03-3
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H24FN7O
Cantidad 5 mg
Sinónimo SM04690 Lorecivivint
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.45 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C)CC(NC1=CC(C2=CC3=C(NN=C3C(N4)=NC5=C4C(C6=CC=CC(F)=C6)=CN=C5)C=C2)=CN=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 505.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.55
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.