Learn More
Eppendorf™ Adaptadores, juego de 2
Código de producto. 15708389 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tubos Eppendorf de 5,0 y 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15708389 Tubos Eppendorf de 5,0 y 15 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 15708389
Marca: Eppendorf™ 5920711008
Diseñado para utilizarlo con rotores Eppendorf
para 50 ml, juego 2 de piezas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Para tubos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml
Para utilizar con (equipo) Tubos Eppendorf de 5,0 y 15 ml