Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos
250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos y Nunc™ de 250 ml cónicos
5,5 a 12 ml
9 mL
Botella plana Nalgene™ de 500 ml
De 2,6 a 8 ml
FACS de 5 ml
Frasco cónico Corning™ de 500 ml
Frasco de 750 ml
Placas de 6 x MTP/DWP/PCR
Tipo de tubo:
Cónicos
Fondo plano
Fondo plano/cónico
Fondo redondo
Para utilizar con (equipo):
Rotor S-4x1000, cestillos de alta capacidad
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4xUniversal-Large, cestillos universales
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
Disponible para:
- De 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
- 250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos y Nunc™ de 250 ml cónicos, juego de 2 unidades.
- Tenga en cuenta que estos frascos cónicos se utilizan con un inserto cónico proporcionado por el fabricante.
- 49 x 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
- De 5,5 a 12 ml, juego de 2 unidades
- Corning™ de 500 ml, juego de 2 unidades
- Nalgene™ de 500 ml, juego de 2 unidades
- 50 ml, juego de 2 unidades.
- FACS de 5 ml, juego de 2 unidades.
- 750 ml, juego de 2 unidades
- 9 ml, juego de 2 unidades
- Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 unidades.
- Placas MTP, DWP, PCR, juego de 2 unidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | De 2,6 a 8 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4x1000, cestillos de alta capacidad |
| N.º de lugares | 49 |