Descripción
Disponible para:
- De 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
- 250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos y Nunc™ de 250 ml cónicos, juego de 2 unidades.
- Tenga en cuenta que estos frascos cónicos se utilizan con un inserto cónico proporcionado por el fabricante.
- 49 x 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
- De 5,5 a 12 ml, juego de 2 unidades
- Corning™ de 500 ml, juego de 2 unidades.
- Nalgene™ de 500 ml, juego de 2 unidades.
- 50 ml, juego de 2 unidades.
- FACS de 5 ml, juego de 2 unidades.
- 750 ml, juego de 2 unidades
- 9 ml, juego de 2 unidades
- Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 unidades.
- Placas MTP, DWP, PCR, juego de 2 unidades.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador de rotor |
| Tipo de tubo | Fondo plano/cónico |
| Capacidad | 250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos y Nunc™ de 250 ml cónicos |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4x1000, cestillos de alta capacidad |
| Descripción | Tenga en cuenta que estos frascos cónicos se utilizan con un inserto cónico proporcionado por el fabricante. |
| N.º de lugares | 2 |