Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores
Código de producto. 15715882 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos
250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos y Nunc™ de 250 ml cónicos
5,5 a 12 ml
9 mL
Botella plana Nalgene™ de 500 ml
De 2,6 a 8 ml
FACS de 5 ml
Frasco cónico Corning™ de 500 ml
Frasco de 750 ml
Placas de 6 x MTP/DWP/PCR
Tipo de tubo:
Cónicos
Fondo plano
Fondo plano/cónico
Fondo redondo
Para utilizar con (equipo):
Rotor S-4x1000, cestillos de alta capacidad
Rotor S-4xUniversal-Large
S-4xUniversal-Large, cestillos universales
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad Tipo de tubo Para utilizar con (equipo) unitSize
15715882 FACS de 5 ml Fondo redondo Rotor S-4xUniversal-Large paquete de 2
15758389 De 2,6 a 8 ml Fondo redondo Rotor S-4x1000, cestillos de alta capacidad paquete de 2
15728399 De 2,6 a 8 ml Fondo redondo Rotor S-4xUniversal-Large paquete de 2
15718399 5,5 a 12 ml Fondo redondo Rotor S-4xUniversal-Large paquete de 2
15778389 9 mL Fondo redondo Rotor S-4x1000, cestillos de alta capacidad paquete de 2
15738399 250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos Fondo plano/cónico Rotor S-4xUniversal-Large paquete de 2
15748389 250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos y Nunc™ de 250 ml cónicos Fondo plano/cónico Rotor S-4x1000, cestillos de alta capacidad paquete de 2
15758399 Frasco cónico Corning™ de 500 ml Cónicos Rotor S-4xUniversal-Large paquete de 2
15768399 Botella plana Nalgene™ de 500 ml Fondo plano Rotor S-4xUniversal-Large paquete de 2
15748399 Frasco de 750 ml Fondo plano Rotor S-4xUniversal-Large paquete de 2
15638918 Placas de 6 x MTP/DWP/PCR Fondo plano S-4xUniversal-Large, cestillos universales paquete de 2
11 options
Código de producto. 15715882
Marca: Eppendorf™ 5920742000
Los adaptadores para rotor se pueden usar en diversos tubos y placas Eppendorf™, Corning™ y Nalgene™ de diferentes formas y tamaños.
Disponible para:
  • De 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
  • 250 ml planos, de 175 a 225 ml cónicos y Nunc™ de 250 ml cónicos, juego de 2 unidades.
    • Tenga en cuenta que estos frascos cónicos se utilizan con un inserto cónico proporcionado por el fabricante.
  • 49 x 2,6 a 8 ml, juego de 2 unidades.
  • De 5,5 a 12 ml, juego de 2 unidades
  • Corning™ de 500 ml, juego de 2 unidades
  • Nalgene™ de 500 ml, juego de 2 unidades
  • 50 ml, juego de 2 unidades.
  • FACS de 5 ml, juego de 2 unidades.
  • 750 ml, juego de 2 unidades
  • 9 ml, juego de 2 unidades
  • Tubos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml, juego de 2 unidades.
  • Placas MTP, DWP, PCR, juego de 2 unidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de rotor
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad FACS de 5 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4xUniversal-Large
N.º de lugares 51