Learn More
Eppendorf™ Adapters For Rectangular Bucket in Rotor A-4-38
Código de producto. 11592225 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
20 mL
25 mL
9 mL
De 5 a 7 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11592225
Marca: Eppendorf™ 5702711004
Wide variety of adapters for all blood collection tubes and cell culture tube types
  • Adaptador para rotor A-4-38
  • Para la centrifugación de tubos de extracción de sangre o tubos cónicos de 15/50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 9 mL
Para utilizar con (equipo) Cestillo rectangular del rotor A-4-38
Tamaño del orificio (métrico) 14,5 mm
N.º de lugares 32
N.° por paquete 2/paq.