Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para tubos Oak Ridge
Código de producto. p-8003421 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
10 mL
16 mL
30 mL
35 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad unitSize
12376053 10 mL paquete de 2
11987065 16 mL paquete de 2
10098179 30 mL paquete de 2
10784872 35 mL paquete de 2
4 options
Código de producto. 12376053
Marca: Eppendorf™ 5820719001
Más flexibilidad en la manipulación de líquidos con estos adaptadores
  • Adaptadores
  • Para tubos Oak Ridge de Eppendorf™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Capacidad 10 mL
Para utilizar con (equipo) Tubos Oak Ridge de 10 ml
N.° por paquete 2/paq.