Descripción
- Adaptadores
- Para tubos Oak Ridge de Eppendorf™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Oak Ridge |
| Capacidad | 16 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos Oak Ridge de 16 ml |
| N.° por paquete | 2/paq. |