Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para cubo de 400 ml
Código de producto. 10263592 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
400 mL
50 mL
De 2,6 a 5 ml
De 7 a 17 ml
Tipo de tubo:
Cónicos
Plana
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 10263592
Marca: Eppendorf™ 5810723000
Utilice estos adaptadores con cubos de 400 ml para rotores Eppendorf™
  • Dos adaptadores por paquete
  • Compatible con cubos y tubos cónicos o planos para Eppendorf rotores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Cónicos
Capacidad 50 mL
Para utilizar con (equipo) Cestillo de 400 ml
Tamaño del orificio (métrico) 31 mm
N.º de lugares 20
N.° por paquete 2/paq.