Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para tubos Falcon™ en cubo rectangular de 100 ml
Código de producto. 10368221 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
50 mL
Tipo de tubo:
Falcon
Falcon cónico
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 10368221
Marca: Eppendorf™ 5804718003
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo Falcon cónico
Capacidad 50 mL
Para utilizar con (equipo) Gradilla rectangular Nacelle rotor de 100 ml A-4–44
Tamaño del orificio (métrico) 31 mm
N.º de lugares 4
N.° por paquete 2/paq.