Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para tubos Falcon™ en cubo rectangular de 100 ml
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
15 ml
50 mL
Tipo de tubo:
Falcon
Falcon cónico
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Falcon |
| Capacidad | 15 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Gradilla rectangular Nacelle 100 ml rotor A-4– 44 |
| Tamaño del orificio (métrico) | 17,5 mm |
| N.º de lugares | 8 |
| N.° por paquete | 2/paq. |