Learn More
Eppendorf™ Adaptadores para rotores de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml
Código de producto. 10690542 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
6 tubos Microtainer de 0,25 a 0,4 ml
6 tubos Microtainer™ de 0,5 a 0,6 ml
6 tubos de PCR de 0,2 ml
6 tubos de PCR de 0,5 a 0,6 ml
Para utilizar con (aplicación):
Tubos Backman de 0,4 ml
Tubos Microtainer™ de 0,5 ml o 0,6 ml
Tubos para PCR de 0,2 ml
Tipo de tubo:
Backman
Eppendorf
PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Para utilizar con (aplicación) Tipo de tubo unitSize
10690542 6 tubos de PCR de 0,2 ml Tubos para PCR de 0,2 ml PCR paquete de 6
10227810 6 tubos Microtainer de 0,25 a 0,4 ml Tubos para PCR de 0,2 ml PCR paquete de 6
10317991 6 tubos de PCR de 0,5 a 0,6 ml Tubos Backman de 0,4 ml Backman paquete de 6
10449181 6 tubos Microtainer™ de 0,5 a 0,6 ml Tubos Microtainer™ de 0,5 ml o 0,6 ml Eppendorf paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10690542 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5425715005
Utilice estos adaptadores con una variedad de tubos y rotores. Los adaptadores Eppendorf™ funcionan con todos los rotores de microcentrífuga de 1,5/2,0 ml
  • Adaptadores para rotores
  • Disponibles en packs de 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Tipo de tubo PCR
Capacidad 6 tubos de PCR de 0,2 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor F-45-48-11
Ángulo Fijo
Para utilizar con (aplicación) Tubos para PCR de 0,2 ml
N.° por paquete 6/paq.