Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor S-4xUniversal
Código de producto. 15840927 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
16 microtubos de 5 ml, 16 tubos cónicos de 15 ml, 1 MTP/DWP
1 frasco Nalgene de 1 l
1 frasco cónico de 500 ml
1 frasco de fondo plano de 750 ml
21 tubos de fondo redondo de 9 ml
26 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml
46 tubos de 12 x 75 mm o 5 ml, tubos de fondo redondo (FACS)
7 tubos con faldón de 50 ml, 7 tubos Oak Ridge de 30 ml
7 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca de 96/384 pocillos, 1 frasco de fondo plano de 250 ml, 1 frasco cónico de 175 a 225 ml
9 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca
Placas de 5 x MTP/DWP/PCR
Tubos de fondo redondo de 30 x 4 a 8 ml
Tipo de tubo:
Cónicos
Fondo con faldón, Oak Ridge
Fondo plano
Fondo plano/cónico
Fondo redondo
Fondo redondo (FACS)
Microtubo, cónico
PCR
N.º de lugares:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tipo de tubo N.º de lugares unitSize
15840927 Placas de 5 x MTP/DWP/PCR PCR 5 paquete de 2
15810937 7 tubos con faldón de 50 ml, 7 tubos Oak Ridge de 30 ml Fondo con faldón, Oak Ridge 7/7 paquete de 2
15820937 9 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca Cónicos 9/1 paquete de 2
15758112 1 frasco Nalgene de 1 l Fondo plano 1 paquete de 2
15890927 1 frasco cónico de 500 ml Cónicos 1 paquete de 2
15870927 1 frasco de fondo plano de 750 ml Fondo plano 1 paquete de 2
15820927 7 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca de 96/384 pocillos, 1 frasco de fondo plano de 250 ml, 1 frasco cónico de 175 a 225 ml Fondo plano/cónico 7/1/1/1 paquete de 2
15880927 46 tubos de 12 x 75 mm o 5 ml, tubos de fondo redondo (FACS) Fondo redondo (FACS) 46 paquete de 2
15830927 16 microtubos de 5 ml, 16 tubos cónicos de 15 ml, 1 MTP/DWP Microtubo, cónico 16/16/1 paquete de 2
15800937 21 tubos de fondo redondo de 9 ml Fondo redondo 21 paquete de 2
15850927 26 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml Fondo redondo 26 paquete de 2
15860927 Tubos de fondo redondo de 30 x 4 a 8 ml Fondo redondo 30 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15840927 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5910753004
El adaptador para rotor S-4xUniversal facilita el uso de recipientes con tamaños, formas y números de recipientes específicos en cestillos de rotor para el rotor S-4xUniversal.
  • Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal
  • Alberga una serie de tubos, frascos o placas seleccionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo PCR
Capacidad Placas de 5 x MTP/DWP/PCR
Longitud máx. del tubo 88 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4xUniversal
N.º de lugares 5
N.° por paquete 2