Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal
- Alberga una serie de tubos, frascos o placas seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Fondo redondo (FACS) |
| Capacidad | 46 tubos de 12 x 75 mm o 5 ml, tubos de fondo redondo (FACS) |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4xUniversal |
| N.º de lugares | 46 |
| N.° por paquete | 2 |