Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor S-4xUniversal
Código de producto. 15870927 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
16 microtubos de 5 ml, 16 tubos cónicos de 15 ml, 1 MTP/DWP
1 frasco Nalgene de 1 l
1 frasco cónico de 500 ml
1 frasco de fondo plano de 750 ml
21 tubos de fondo redondo de 9 ml
26 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml
46 tubos de 12 x 75 mm o 5 ml, tubos de fondo redondo (FACS)
7 tubos con faldón de 50 ml, 7 tubos Oak Ridge de 30 ml
7 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca de 96/384 pocillos, 1 frasco de fondo plano de 250 ml, 1 frasco cónico de 175 a 225 ml
9 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca
Placas de 5 x MTP/DWP/PCR
Tubos de fondo redondo de 30 x 4 a 8 ml
Tipo de tubo:
Cónicos
Fondo con faldón, Oak Ridge
Fondo plano
Fondo plano/cónico
Fondo redondo
Fondo redondo (FACS)
Microtubo, cónico
PCR
N.º de lugares:
1
16/16/1
21
26
30
46
5
7/1/1/1
7/7
9/1
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad Tipo de tubo N.º de lugares unitSize
15870927 1 frasco de fondo plano de 750 ml Fondo plano 1 paquete de 2
15810937 7 tubos con faldón de 50 ml, 7 tubos Oak Ridge de 30 ml Fondo con faldón, Oak Ridge 7/7 paquete de 2
15820937 9 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca Cónicos 9/1 paquete de 2
15758112 1 frasco Nalgene de 1 l Fondo plano 1 paquete de 2
15890927 1 frasco cónico de 500 ml Cónicos 1 paquete de 2
15840927 Placas de 5 x MTP/DWP/PCR PCR 5 paquete de 2
15820927 7 tubos cónicos de 50 ml, 1 microplaca de 96/384 pocillos, 1 frasco de fondo plano de 250 ml, 1 frasco cónico de 175 a 225 ml Fondo plano/cónico 7/1/1/1 paquete de 2
15880927 46 tubos de 12 x 75 mm o 5 ml, tubos de fondo redondo (FACS) Fondo redondo (FACS) 46 paquete de 2
15830927 16 microtubos de 5 ml, 16 tubos cónicos de 15 ml, 1 MTP/DWP Microtubo, cónico 16/16/1 paquete de 2
15800937 21 tubos de fondo redondo de 9 ml Fondo redondo 21 paquete de 2
15850927 26 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml Fondo redondo 26 paquete de 2
15860927 Tubos de fondo redondo de 30 x 4 a 8 ml Fondo redondo 30 paquete de 2
12 options
Código de producto. 15870927
Marca: Eppendorf™ 5910757000
El adaptador para rotor S-4xUniversal facilita el uso de recipientes con tamaños, formas y números de recipientes específicos en cestillos de rotor para el rotor S-4xUniversal.
  • Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal
  • Alberga una serie de tubos, frascos o placas seleccionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Fondo plano
Capacidad 1 frasco de fondo plano de 750 ml
Diámetro máx. del tubo 102 mm
Longitud máx. del tubo 139 mm
Para utilizar con (equipo) Rotor S-4xUniversal
N.º de lugares 1
N.° por paquete 2