Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal
- Alberga una serie de tubos, frascos o placas seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Fondo con faldón, Oak Ridge |
| Capacidad | 7 tubos con faldón de 50 ml, 7 tubos Oak Ridge de 30 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4xUniversal |
| N.º de lugares | 7/7 |
| N.° por paquete | 2 |