Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal
- Alberga una serie de tubos, frascos o placas seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Fondo plano |
| Capacidad | 1 frasco Nalgene de 1 l |
| Diámetro máx. del tubo | 98 mm |
| Longitud máx. del tubo | 185 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor S-4xUniversal |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 2 |