Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo S-4x400
Código de producto. 15843222 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
11 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml
17 tubos de fondo redondo de 12 x 75 mm
1 frasco de 400 ml
1 tubo cónico de 175 a 225 ml
26 microtubos de 1,5/2 ml
4 tubos cónicos de 50 ml
8 tubos de fondo redondo de 9 ml
Frasco plano/cónico de 1 x 175 a 250 ml
Microtubos de 7 x 5,0 ml, tubos cónicos de 15 ml
Tubos de fondo redondo de 15 x 4 a 8 ml
Tubos independientes de 50 ml, Centriprep de 50 ml, Oak Ridge de 30 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 15843222
Marca: Eppendorf™ 5910704003
Permite utilizar recipientes de tamaños y formas específicos en cubos de rotor para el rotor S-4x400.
  • Adecuado para cestillos de rotor S-4x400
  • Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad 11 tubos de fondo redondo de 7,5 a 12 ml
Diámetro máx. del tubo 16 mm
Longitud máx. del tubo 122 mm
Para utilizar con (equipo) Cestillo S-4x400
Recipientes por adaptador 11
N.º de lugares 11
N.° por paquete 2/paquete