Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4x400
- Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Cónicos |
| Capacidad | 1 tubo cónico de 175 a 225 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 62 mm |
| Longitud máx. del tubo | 143 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillo S-4x400 |
| Recipientes por adaptador | 1 |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 2/paquete |