Description
- Adecuado para cestillos de rotor S-4x400
- Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
Spécification
Spécification
| Tipo de tubo | Microtubo, cónico |
| Capacidad | Microtubos de 7 x 5,0 ml, tubos cónicos de 15 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Longitud máx. del tubo | 133 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cestillo S-4x400 |
| Recipientes por adaptador | 7 |
| N.º de lugares | 7 |
| N.° por paquete | 2/paquete |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?