Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cubo de gran capacidad del rotor S-4x1000
Código de producto. 15788389 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
Tubos de fondo redondo de 52 x 5 ml (FACS)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad unitSize
15788389 Tubos de fondo redondo de 52 x 5 ml (FACS) paquete de 2
1 options
Código de producto. 15788389
Marca: Eppendorf™ 5920724002
Permite utilizar tamaños, formas y números específicos de recipientes en cubos de gran capacidad del rotor S-4x1000.
  • Adecuado para cestillos de gran capacidad del rotor S-4x1000
  • Alberga una serie de tubos o frascos seleccionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Fondo redondo (FACS)
Capacidad Tubos de fondo redondo de 52 x 5 ml (FACS)
Diámetro máx. del tubo 12 mm
Longitud máx. del tubo 106 mm
Para utilizar con (equipo) Cestillos de alta capacidad con rotor S-4X1000
Recipientes por adaptador 52
N.º de lugares 52
N.° por paquete 2/paquete