Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor S-4xUniversal: Universal grande
Código de producto. p-7159252 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
24 tubos de fondo redondo de 14 ml
28 tubos de fondo redondo de 9 ml
3 tarjetas microfluídicas
92 microtubos de 1,5/2,0
Frasco cónico 1 x 250
Tubos cónicos de 7 x 50 ml con faldón
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15708409
Marca: Eppendorf™ 5920750003
Permite utilizar tamaños, formas y números específicos de recipientes en cubos para rotor S-4xUniversal-Grande
  • Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal-Large
  • Alberga una serie de tubos, frascos o tarjetas seleccionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Frasco cónico
Capacidad Frasco cónico 1 x 250
Diámetro máx. del tubo 62 mm
Longitud máx. del tubo 171 mm
Para utilizar con (equipo) S-4xUniversal-Large
Recipientes por adaptador 1
N.º de lugares 1
N.° por paquete 2/paquete