Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor S-4xUniversal: Universal grande
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
24 tubos de fondo redondo de 14 ml
28 tubos de fondo redondo de 9 ml
3 tarjetas microfluídicas
92 microtubos de 1,5/2,0
Frasco cónico 1 x 250
Tubos cónicos de 7 x 50 ml con faldón
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal-Large
- Alberga una serie de tubos, frascos o tarjetas seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Cónico, con faldón |
| Capacidad | Tubos cónicos de 7 x 50 ml con faldón |
| Diámetro máx. del tubo | 31 mm |
| Longitud máx. del tubo | 141 mm |
| Para utilizar con (equipo) | S-4xUniversal-Large |
| Recipientes por adaptador | 7 |
| N.º de lugares | 7 |
| N.° por paquete | 2/paquete |