Descripción
- Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal-Large
- Alberga una serie de tubos, frascos o tarjetas seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Microtubo |
| Capacidad | 92 microtubos de 1,5/2,0 |
| Diámetro máx. del tubo | 11 mm |
| Longitud máx. del tubo | 39 mm |
| Para utilizar con (equipo) | S-4xUniversal-Large |
| Recipientes por adaptador | 92 |
| N.º de lugares | 92 |
| N.° por paquete | 2/paquete |