Learn More
Eppendorf™ Adaptador para rotor S-4xUniversal: Universal grande
Código de producto. 15718409 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Capacidad:
24 tubos de fondo redondo de 14 ml
28 tubos de fondo redondo de 9 ml
3 tarjetas microfluídicas
92 microtubos de 1,5/2,0
Frasco cónico 1 x 250
Tubos cónicos de 7 x 50 ml con faldón
missing translation for 'unitSize'
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 15718409
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5920751000
Permite utilizar tamaños, formas y números específicos de recipientes en cubos para rotor S-4xUniversal-Grande
  • Adecuado para cestillos de rotor S-4xUniversal-Large
  • Alberga una serie de tubos, frascos o tarjetas seleccionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Fondo redondo
Capacidad 24 tubos de fondo redondo de 14 ml
Diámetro máx. del tubo 17,5 mm
Longitud máx. del tubo 123 mm
Para utilizar con (equipo) S-4xUniversal-Large
Recipientes por adaptador 24
N.º de lugares 24
N.° por paquete 2/paquete