Descripción
- Adecuado para cubos de rotor S-4-104
- Admite tubos de fondo redondo de 14 x 14 ml, tamaño 17,5 x 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tubo | Fondo redondo |
| Capacidad | 14 tubos de 14 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 17,5 mm |
| Longitud máx. del tubo | 100 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor y cestillo S-4-104 |
| Recipientes por adaptador | 14 |
| N.º de lugares | 14 |
| N.° por paquete | 2/paquete |