Descripción
- 2 unidades
- Adaptador
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos cónicos de 50 ml, frascos y placas de 175 a 250 ml |
| Descripción | Para rotor S-4xUniversal-Grande |
| N.° por paquete | 2 |