Descripción
- El rotor F-35-6-30 admite 6 tubos cónicos de 15/50 ml o 12 tubos Vacutainer™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador |
| Tipo de tubo | Falcon cónico |
| Capacidad | 1 tubo de 15 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 17,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor F-35-6-30 |
| Tamaño del orificio (métrico) | Diámetro interior pequeño del rotor |
| Descripción | 17,5 diám. × 100 a 125 mm |
| N.º de lugares | 6 |
| N.° por paquete | 2/paq. |