Learn More
Eppendorf™ Adaptador
Código de producto. 15758379 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Adaptador para fondo redondo/PL/TB 13 x 75-100 mm
Adaptador para fondo redondo/PL/TB 16 x 75-100 mm
Adaptador para fondo redondo/PL/TB 17,5 x 100 mm
Adaptador para tubos cónicos de 15 ml, PL/TB
Adaptador para tubos cónicos de 50 ml, PL/TB
para 500 ml de Nalgene
para 600 ml de TPP
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15758379 Adaptador para fondo redondo/PL/TB 13 x 75-100 mm paquete de 2
15797918 para 600 ml de TPP paquete de 2
15738379 para 500 ml de Nalgene paquete de 2
15768379 Adaptador para fondo redondo/PL/TB 16 x 75-100 mm paquete de 2
15778379 Adaptador para fondo redondo/PL/TB 17,5 x 100 mm paquete de 2
15788379 Adaptador para tubos cónicos de 50 ml, PL/TB paquete de 2
15798379 Adaptador para tubos cónicos de 15 ml, PL/TB paquete de 2
7 options
Código de producto. 15758379
Marca: Eppendorf™ 5920706004
Adaptadores disponibles para una variedad de productos Eppendorf para satisfacer sus necesidades.
Adaptador, de 2.6 a 8 ml, juego 2 de piezas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adaptador para fondo redondo/PL/TB 13 x 75-100 mm
N.° por paquete Juego de 2