Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Código de producto. 13276579 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor grande
para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor pequeño
Longitud máx. del tubo:
Entre 90 y 110 mm
de 65 a 89 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 13276579
Marca: Eppendorf™ 5427741003
Diseñado para rotores y centrífugas Eppendorf
  • Para rotor F-35-6-30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Longitud máx. del tubo Entre 90 y 110 mm
Para utilizar con (equipo) para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor pequeño
N.º de lugares 12