Learn More
Eppendorf™ Adapter for Rotor F-35-6-30
Código de producto. 13216589 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor grande
para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor pequeño
Longitud máx. del tubo:
Entre 90 y 110 mm
de 65 a 89 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Longitud máx. del tubo unitSize
13216589 para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor grande de 65 a 89 mm paquete de 2
13276579 para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor pequeño Entre 90 y 110 mm paquete de 2
13286579 para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor pequeño de 65 a 89 mm paquete de 2
13256868 para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor grande Entre 90 y 110 mm paquete de 2
4 options
Código de producto. 13216589
Marca: Eppendorf™ 5427742000
Diseñado para rotores y centrífugas Eppendorf
  • Para rotor F-35-6-30
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador
Longitud máx. del tubo de 65 a 89 mm
Para utilizar con (equipo) para rotor F-35-6-30, diámetro de rotor grande
N.º de lugares 12