Learn More
Eppendorf™ Adaptador para cestillo rectangular de 250 ml en Rotor FA - 6 x 250
Código de producto. 16282411 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
1 tubo de centrífuga redondo Oak Ridge de 50 ml
1 tubo de centrífuga redondo Oak Ridge de 85 ml
1 tubo cónico de 50 ml
4 tubos cónicos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml. (Se requieren adaptadores universales para tubos de 5 ml).
7 tubos redondos para recogida de sangre: D16, 5,5 a 12,0 ml
8 tubos redondos para recogida de sangre: D13, 2,6 a 8,0 ml
9 x FACS™ Tubos redondos, 5 ml
Tubos con faldón de 1 x 50 ml
Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 3 x 30 ml
Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 7 x 10 ml
Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 7 x 16 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16282411 Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 3 x 30 ml paquete de 2
16202421 Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 7 x 10 ml paquete de 2
16212411 1 tubo cónico de 50 ml paquete de 2
16212421 Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 7 x 16 ml paquete de 2
16222411 4 tubos cónicos Eppendorf™ de 5,0 ml y 15 ml. (Se requieren adaptadores universales para tubos de 5 ml). paquete de 2
16222421 1 tubo de centrífuga redondo Oak Ridge de 50 ml paquete de 2
16232411 7 tubos redondos para recogida de sangre: D16, 5,5 a 12,0 ml paquete de 2
16242411 8 tubos redondos para recogida de sangre: D13, 2,6 a 8,0 ml paquete de 2
16262411 9 x FACS™ Tubos redondos, 5 ml paquete de 2
16272411 Tubos con faldón de 1 x 50 ml paquete de 2
16292411 1 tubo de centrífuga redondo Oak Ridge de 85 ml paquete de 2
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16282411
Brand: Eppendorf™ 5920767003
This item is not returnable. View return policy
Adapta una amplia gama de tubos de centrífuga para su uso en el rotor FA-6x250.
  • Adapta una amplia gama de tubos de centrífuga para que se ajusten al rotor FA - 6 x 250
  • Juego de 2 unidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con (equipo) Tubos para centrífuga redondos Oak Ridge de 3 x 30 ml
Descripción Para cestillo rectangular de 250 ml en el rotor FA - 6 x 250
N.º de lugares 3
N.° por paquete Juego de 2 piezas