Descripción
- Adaptador
- Para 1 tubo cónico, 15 ml
- Para rotor F-35-30-17
- Conjunto 10 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Adaptador cónico |
| Capacidad | 1 tubos |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor F13 –-30-17 |
| N.º de lugares | 1 |
| N.° por paquete | 10/paq. |