Descripción
ADAMTSL5 Polyclonal specifically detects ADAMTSL5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ADAMTSL5 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | ADAMTSL-5, ADAMTS-like 5, ADAMTS-like protein 5, thrombospondin type-1 domain-containing protein 6, thrombospondin, type I, domain containing 6, THSD6 |
| Símbolos de los genes | ADAMTSL5 |
| Especie del huésped | Chicken |
| Mostrar más |