missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAMTS8 Antibody (OTI2H5) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18162734 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18162734 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18162734

Marca: Novus Biologicals NBP271677

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ADAMTS8 Monoclonal specifically detects ADAMTS8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ADAMTS8
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H5
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif, 8, ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 8, ADAMTS-8, ADAM-TS8A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 8, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.14, EC 3.4.24.82, FLJ41712, METH-2, METH2ADAM-TS 8, METH-8
Símbolos de los genes ADAMTS8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ADAMTS8(NP_008968) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 96.3 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11095
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.