missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAMTS7 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18659335 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18659335 25 μL 25 microlitros
18145088 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18659335

Marca: Novus Biologicals NBP23853925ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

ADAMTS7 Polyclonal specifically detects ADAMTS7 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ADAMTS7
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9UKP4
Alias de gen A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 7, a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif, 7, ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 7, ADAM-TS 7, ADAMTS-7, ADAM-TS7a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin motifs-7 preproprotein, COMPase, DKFZp434H204, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.82
Símbolos de los genes ADAMTS7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LGRAHIRAHTPACHLLGEVQDSELEGGLAAISACDGLKGVFLLSN
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11173
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.