Learn More
ADAMTS13 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Código de producto. 18737551 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18737551 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18737551
Marca: Novus Biologicals NB10055261FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Goat Polyclonal Antibody
ADAMTS13 Polyclonal antibody specifically detects ADAMTS13 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno ADAMTS13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 13, a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondintype 1 motif, 13, ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13, ADAM-TS13, ADAMTS-13, DKFZp434C2322, EC 3.4.24.14, EC 3.4.24.82, EC 3.4.24.87, FLJ42993, MGC118899, MGC118900, TTPADAM-TS 13, vWF-cleaving protease, vWF-CPC9orf8, VWFCPvon Willebrand factor-cleaving protease
Especie del huésped Goat
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 825 and 875 of human ADAM (a disintegrin-like and metalloprotease) metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13 using the numbering given in entry NP_620594.1 (GeneID 1109
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11093
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.