missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAMTS1 Antibody (OTI4H2), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18105035 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18105035 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18105035

Marca: Novus Biologicals NBP271474R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ADAMTS1 Monoclonal specifically detects ADAMTS1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno ADAMTS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H2
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 1, ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 1, ADAM-TS 1, ADAM-TS1, ADAMTS-1, C3-C5, METH-1
Símbolos de los genes ADAMTS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 412-644 of human ADAMTS1 (NP_008919) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9510.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.