missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ ADAMDEC1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
213.00€ - 508.00€
Especificaciones
| Antígeno | ADAMDEC1 |
|---|---|
| Dilución | Western Blot : 1-5 μg/mL, ELISA |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30066852
|
Novus Biologicals™
NBP3-30948-25ug |
25 μg |
213.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30066925
|
Novus Biologicals™
NBP3-30948-100ug |
100 μg |
508.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ADAMDEC1 Polyclonal antibody specifically detects ADAMDEC1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western BlotEspecificaciones
| ADAMDEC1 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| Phosphate buffered saline | |
| 27299 | |
| IgG | |
| Ammonium sulfate precipitation |
| Western Blot : 1-5 μg/mL, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| A disintegrin and metalloproteinase domain-like protein decysin-1, ADAM DEC1, ADAM-like protein decysin-1, ADAM-like, decysin 1, decysin, disintegrin protease, EC 3.4.24.-, FLJ79219, M12.219 | |
| Synthetic peptide derived from the human ADAMDEC1 protein. | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto