missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ADAMDEC1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30066925 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30066925 100 μg 100 microgramos
30066852 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30066925

Marca: Novus Biologicals™ NBP330948100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ADAMDEC1 Polyclonal antibody specifically detects ADAMDEC1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ADAMDEC1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot : 1-5 μg/mL, ELISA
Formulación Phosphate buffered saline
Alias de gen A disintegrin and metalloproteinase domain-like protein decysin-1, ADAM DEC1, ADAM-like protein decysin-1, ADAM-like, decysin 1, decysin, disintegrin protease, EC 3.4.24.-, FLJ79219, M12.219
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the human ADAMDEC1 protein.
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27299
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.