Learn More
Adamantano, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-50808 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10602983
Marca: Thermo Scientific Acros 146110050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 281-23-2 | C10H16 | 136.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 281-23-2
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Número MDL MFCD00074719
Clave InChI ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl
PubChem CID 9238
ChEBI CHEBI:40519
Nombre IUPAC adamantano
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adamantane
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 205.0°C to 210.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,137
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5%
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina