missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ADAM33 Antibody (508101), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 30063545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30063545 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30063545 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB5565G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ADAM33 Monoclonal antibody specifically detects ADAM33 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ADAM33
Aplicaciones Immunoprecipitation, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 508101
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Immunoprecipitation, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen a disintegrin and metalloprotease 33, a disintegrin and metalloproteinase domain 33, ADAM 33, ADAM metallopeptidase domain 33, C20orf153, chromosome 20 open reading frame 153, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 33, disintegrin and reprolysin metalloproteinase family protein, DJ964F7.1, DKFZp434K0521, EC 3.4.24.-, FLJ35308, FLJ36751, MGC149823, MGC71889
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ADAM33, Val30-Leu501 (predicted), Accession # Q9BZ11
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Cell Cycle and Replication, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80332
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.