missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human ADAM12 S Isoform Recombinant Protein

Código de producto. 11564211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11564211 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11564211

Marca: Invitrogen™ RP75522

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This product contains purified recombinant human ADAM12 S Isoform protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O43184
Concentración 0.27 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) Control, Western Blot
Formulación 25 mM sodium acetate with 50% glycerol and no preservative; pH 4.8
ID de gen (Entrez) 8038
Peso molecular 62.16 kDa
Nombre Human ADAM12 S Isoform
Intervalo de pH 4.8
Cantidad 100 μg
Fuente E. Coli
Inmunógeno N/A
Estado normativo RUO
Alias de gen a disintegrin and metalloproteinase; ADAM; ADAM 12; ADAM metallopeptidase domain 12; ADAM12; ADAM12-OT1; ADAMs; CAR10; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12; MCMP; MCMPMltna; meltrin-alpha; metalloendopeptidases; metalloprotease-disintegrin 12 transmembrane; MLTN; MLTNA; UNQ346/PRO545
Nombre común ADAM12 S Isoform
Símbolo de gen ADAM12
Conjugado Unconjugated
Especie E. coli
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Amino acids Glu208- Ile738 containing an N-terminal His-tag
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión E. coli
Formulario Liquid
Subtipo de proteína Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.