Learn More
ADAM10 Antibody (139712), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18507667 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18507667 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18507667 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB946MFV610
Rat Monoclonal Antibody
ADAM10 Monoclonal antibody specifically detects ADAM10 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ADAM10
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 139712
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen a disintegrin and metalloprotease domain 10, a disintegrin and metalloproteinase domain 10, AD10, ADAM 10, ADAM metallopeptidase domain 10, CD156c, CD156c antigen, CDw156, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10, EC 3.4.24, HsT18717, kuz, Kuzbanian protein homolog, MADMEC 3.4.24.81, Mammalian disintegrin-metalloprotease
Especie del huésped Rat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse ADAM10, Thr215-Glu673, Accession # O35598
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 102
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a