missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACYP1 Antibody (004), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18208359 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18208359 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18208359 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP290125V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ACYP1 Monoclonal specifically detects ACYP1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACYP1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4
Conjugado DyLight 405
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen acylphosphatase 1, erythrocyte (common) type, Acylphosphatase, erythrocyte isozyme, Acylphosphatase, organ-common type isozyme, Acylphosphate phosphohydrolase 1, ACYPEacylphosphatase-1, EC 3.6.1.7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human ACYP1 (P07311; Ala 2-Lys 99).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 97
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.