Learn More
Invitrogen™ Human ACVR2B, GST Tag Recombinant Protein
Descripción
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Catalytic
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q13705 |
| Concentración | See Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
| Formulación | 50 mM tris with no preservative |
| ID de gen (Entrez) | 93 |
| Peso molecular | 62 kDa |
| Nombre | Human ACVR2B, GST Tag |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Alias de gen | activin A receptor type 2 B; activin A receptor type IIB; activin A receptor, type IIB; activin receptor IIB; activin receptor type IIB; Activin receptor type-2 B; Activine receptor 2 b (transmembrane serine kinase); ActRIIB; ACTR-IIB; ActRIIB type II activin receptor B; ACVR2B; HT x 4; MGC116908 |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.