Learn More
Activin RIIA Antibody (SR2253), Novus Biologicals™
Código de producto. 18643954 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18643954 100 μg 100 microlitros
18641055 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18643954
Marca: Novus Biologicals NBP322297100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
Activin RIIA Monoclonal antibody specifically detects Activin RIIA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Activin RIIA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR2253
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen activin A receptor, type II, activin A receptor, type IIA, Activin receptor type IIA, activin receptor type-2A, ACTRII, ACTRIIA, ACVR2ACTR-IIA, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Activin RIIA (Uniprot #: P27037)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 92
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG